Przejdź do
SML0654
Entacapone
≥98% (HPLC), COMT inhibitor, powder
Synonim(y):
2-Cyano-N,N-diethyl-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)propenamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Entacapone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)\C=C(\C(=O)N(CC)CC)/C#N)O)O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
InChI key
JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
Application
Entacapone has been used in high-performance bioaffinity chromatography.
Biochem/physiol Actions
Entacapone is a catechol-O-methyl transferase (COMT) inhibitor. Used in treatment of Parkinson′s disease, entacapone is administered with L-DOPA to inihibit COMT from converting L-DOPA into a compound that cannot cross the blood brain barrier.
Entacapone is a catechol-O-methyl transferase (COMT) inhibitor. Antiparkinson; anti-Dyskinesia.
Entacapone acts predominantly in the intestine. It increases the bioavailability of levodopa. Levodopa is known to be associated with many complications such as motor fluctuations. COMT inhibitors have been used to overcome these adverse effects of levodopa by reducing its metabolism. Entacapone exhibits its inhibition action on COMT in the peripheral nervous system.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1235933Y0001249
USP
USP
1235933
Entacapone
vibrant-m
Y0001249
Entacapone
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Entacapone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)