Przejdź do
SML0657
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
W 5 hydrochloride, W-5 hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.Cl
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
InChI key
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide (W-5) is a cell permeable calmodulin antagonist that binds directly to the enzyme.
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide (W-5) is a cell permeable calmodulin antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)