Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9O5 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C([O-])=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
InChI key
ZMMKVDBZTXUHFO-DDWIOCJRSA-M
Biochem/physiol Actions
Danshensu is an active component of Salvia miltiorrhiza (Danshen) that suppresses the formation of reactive oxygen species, inhibits platelet adhesion and aggregation, and protects myocardium against ischemia. Danshensu is cardioprotective, which protects myocardium from the reperfusion injury and inhibits apoptosis of H9c2 cardiomyocytes via Akt and ERK1/2 phosphorylation.
Danshensu is cardioprotective, which protects myocardium from the reperfusion injury and inhibits apoptosis of H9c2 cardiomyocytes via Akt and ERK1/2 phosphorylation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥94% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to tan | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?