Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, light pink to red to very dark purple
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c1cc2c(cc1)c3c(cccc3)C(=O)C2=O)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H17NO3/c1-19(2,3)18(23)20-11-8-9-13-12-6-4-5-7-14(12)16(21)17(22)15(13)10-11/h4-10H,1-3H3,(H,20,23)
InChI key
VZQDDSYKVYARDW-UHFFFAOYSA-N
Application
- To study the effect of microRNA-30a on PTEN (phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 ) expression regulation.
- To study the formation of autophagosomes, induced by EGF (Epidermal growth factor) - dependent PTEN expression.
- To study the role of PTEN in the regulation of autophagy induction in human normal endometrial stromal cells.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The PTP CD45 Inhibitor, also referenced under CAS 345630-40-2, controls the biological activity of PTP CD45. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description - |
| form powder | form solid | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility - |
| color , light pink to red to very dark purple | color red-violet | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?