Przejdź do
SML0685
Amprenavir
≥98% (HPLC), HIV Protease Inhibitor, powder
Synonim(y):
N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, VX-478
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H35N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amprenavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +8 to +12°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)O[C@@H]3COCC3)Cc2ccccc2)CC(C)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
InChI key
YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
General description
Amprenavir is a second-generation drug derived from hydroxyethylamine sulfonamide.
Biochem/physiol Actions
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor.
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor. It is the active metabolite of fosamprenavir.
Protease inhibition results in inactive and immature virus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1222SML0491BP1210
vibrant-m
BP1210
Ritonavir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
isopropanol: soluble, methanol: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)