Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32BNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly pink to red
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B8(OC(C(O8)(C)C)(C)C)c1cc2c(cc1)C6(OC(=O)c7c6cccc7)c3c(c4c5c(c3)CCCN5CCC4)O2
InChI
1S/C32H32BNO5/c1-30(2)31(3,4)39-33(38-30)20-13-14-24-26(18-20)36-28-22-11-8-16-34-15-7-9-19(27(22)34)17-25(28)32(24)23-12-6-5-10-21(23)29(35)37-32/h5-6,10,12-14,17-18H,7-9,11,15-16H2,1-4H3
InChI key
KNTNXZHHCPNNGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Peroxy orange 1 (PO1) is a H2O2-specific fluorescent probe. PO1 probe is non-trappable and highly permeable in nature.
Application
Peroxy orange 1 (PO1) has been used to detect H2O2 in RtSS (root to shoot silencing) and wild-type Columbia and in rci3-1 and rci3-2 mutants.
Biochem/physiol Actions
PO-1 is a cell-permeable fluorescent H2O2 sensor.
PO-1 is a cell-permeable fluorescent sensor that is highly selective for detecting the presence of H2O2 in living cells.
Legal Information
This product may be used for research purposes only. It is not licensed for resale and may only be used by the buyer. This product may not be used and is not licensed for clinical assays, where the results of such assays are provided as a diagnostic service. If a diagnostic or therapeutic use is anticipated, then a license must be requested from the University of California. The availability of such diagnostic and therapeutic use license(s) cannot be guaranteed from the University of California.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?