Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł 511,70 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36N6O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
511,70 zł
Cena katalogowa602,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
MRT67307 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCOCC5)Cc1cc(ccc1)Nc2nc(c(cn2)C4CC4)NCCCNC(=O)C3CCC3
InChI
1S/C26H36N6O2/c33-25(21-5-2-6-21)28-11-3-10-27-24-23(20-8-9-20)17-29-26(31-24)30-22-7-1-4-19(16-22)18-32-12-14-34-15-13-32/h1,4,7,16-17,20-21H,2-3,5-6,8-15,18H2,(H,28,33)(H2,27,29,30,31)
InChI key
UKBGBACORPRCGG-UHFFFAOYSA-N
Application
MRT67307 hydrochloride has been used to study its effect on LPS (lipopolysaccharide) -induced lysosome tubulation.
Biochem/physiol Actions
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKe and TBK-1.
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKe and TBK-1. IKKe and TBK-1 mediate the phosphorylation of interferon regulatory factor 3 (IRF3).
MRT67307 is an amino-pyrimidine derivative and has an IC50 value of 19. It is known to induce TLR (toll like receptor) mediated anti inflammatory cytokine generation. Also, MRT67307 prevents the secretion of cytokines associated with proinflammation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?