Przejdź do
SML0704
1-Methylnicotinamide chloride
≥98% (HPLC), antithrombotic, powder
Synonim(y):
3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methylnicotinamide chloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.[n+]1(cc(ccc1)C(=N)[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
InChI key
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1-Methylnicotinamide (MNA) is a primary metabolite of nicotinamide produced mainly by nicotinamide N-methyltransferase (NNMT). 1-Methylnicotinamide (MNA) has been shown to have antithrombotic and anti-inflammatory effects. A recent study indicated that MNA may exert antithrombotic and anti-inflammatory effects through direct action on the endothelium, with a vasorelaxing effect by enhancement of NO bioavailability and reduction of eNOS-dependent oxidative stress. Enhanced NNMT activity is a feature of many types of cancer. How much direct involvement MNA has in the tumorigenesis associated with overexpression of NNMT is under investigation. MNA by itself increased mitochondrial Complex I activity and increased cancer cell viability in SH-SY5Y neuroblastoma cells that do not produce NNMT.
1-Methylnicotinamide (MNA) is a primary metabolite of nicotinamide with antithrombotic and anti-inflammatory effects.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylnicotinamide chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)