Przejdź do
SML0715
PF-8380
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-6-benzoxazolyl)-3-oxopropyl]-1-piperazinecarboxylic acid (3,5-dichlorophenyl)methyl ester, 4-[3-Oxo-3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzoxazol-6-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid 3,5-dichlorobenzyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
477,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21Cl2N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
477,70 zł
Cena katalogowa562,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(cc(c1)COC(=O)N2CCN(CC2)CCC(=O)c3cc4[o][c]([nH]c4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C22H21Cl2N3O5/c23-16-9-14(10-17(24)12-16)13-31-22(30)27-7-5-26(6-8-27)4-3-19(28)15-1-2-18-20(11-15)32-21(29)25-18/h1-2,9-12H,3-8,13H2,(H,25,29)
InChI key
JMSUDQYHPSNBSN-UHFFFAOYSA-N
Application
PF-8380 has been used in biological assays. It has also been used to estimate the role of intestinally-derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis.
Biochem/physiol Actions
PF-8380 is a potent orally bioavailable inhibitor of autotaxin (ATX), the enzyme that synthesize lysophosphatidic acid (LPA) from lysophosphatidyl choline, and is an emerging target for treatment of inflammatory conditions, including cancer, arthritis and multiple sclerosis. PF-8380 blocks inflammation-induced LPA synthesis. PF-8380 works both in vitro and in vivo through direct inhibition of autotaxin. In human whole blood PF-8380 inhibited autotaxin with an IC50 of 101 nM.
PF-8380 is a potent orally bioavailable inhibitor of autotaxin (ATX).
PF-8380 [6-(3-(piperazin-1-yl)propanoyl)benzo[d]oxazol-2(3H)-one] has the ability to change the resistant and invasive features of glioblastoma and helps to improve the response to radiation therapy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)