Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
535,00 zł
Nazwa produktu
SB225002, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
InChI key
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC50 = 22 nM for the inhibition of 125I-IL-8 binding to CXCR2). | description - | description AldrichCPR |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow | solubility - |
| color white to beige | color yellow | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB225002
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?