Przejdź do
SML0763
SC144 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(7-Fluoropyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl)hydrazide-2-pyrazinecarboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
1938,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11FN6O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)[n]3c(ccc3)C(=NNC(=O)c4nccnc4)N2.Cl
InChI
1S/C16H11FN6O.ClH/c17-10-3-4-13-11(8-10)20-15(14-2-1-7-23(13)14)21-22-16(24)12-9-18-5-6-19-12;/h1-9H,(H,20,21)(H,22,24);1H
InChI key
LKFGGXYXFIICED-UHFFFAOYSA-N
Application
SC144 hydrochloride has been used:
  • as a glycoprotein 130 (gp130) inhibitor to evaluate the effect of bazedoxifene on interleukin (IL-6) mediated cell viability in pancreatic cancer cells
  • as a gp130 inhibitor to study its effects on signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation in mesenchymal precursor cells (KMM) cells
  • as an interleukin 6 signal transducer (IL-6ST) inhibitor in media to test its ability to block serum-induced migration/invasion
Biochem/physiol Actions
SC144 is a potent inhibitor of glycoprotein 130 (gp130).
SC144 is a potent inhibitor of glycoprotein 130 (gp130). SC144 binds to gp130 and blocks STAT3 phosphorylation, nuclear translocation and expression of STAT3 responsive genes. SC144 inhibits the growth of several tumor cell lines, independent of p53 or hormone receptor levels, and inhibits growth of ovarain tumor xenografts in mice.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)