Przejdź do
SML0786
Decursin
From Radix peucedani, ≥97% (HPLC), anticancer agent, powder
Synonim(y):
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Decursin, ≥97% (HPLC)
biological source
Radix peucedani
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +120 to +160°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
InChI key
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant.
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant. Decursin is potent anti-angiogenic agent targeting the VEGFR-2 signaling pathway. Decursin exhibits potent neuroprotective activity against glutamate and Ab- induced neurotoxicity. Apparently, decursin stimulates activation of Nerf2. Also, decursin inhibits androgen stimulated AR translocation to the nucleus in LNCaP prostate cancer cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83333G9548SML2610
Decursin phyproof® Reference Substance
PHL83333
Decursin
description
≥97% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decursin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)