Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 963,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł 3264,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H33N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
GI254023X, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON(C=O)[C@@H](C)[C@@H](CCCC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(NC)=O)=O
InChI
1S/C21H33N3O4/c1-15(24(28)14-25)17(13-9-12-16-10-7-6-8-11-16)19(26)23-18(20(27)22-5)21(2,3)4/h6-8,10-11,14-15,17-18,28H,9,12-13H2,1-5H3,(H,22,27)(H,23,26)/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI key
GHVMTHKJUAOZJP-CGTJXYLNSA-N
Biochem/physiol Actions
GI254023X is a potent and selective ADAM10 metalloproteinase inhibitor with 100-fold selectivity for the α-secretase ADAM10 over ADAM17 (TACE). In a study using recombinant TACE and ADAM10 ectodomain, the IC50 for GI254023X was 5.3 nM for ADAM10 vs 541 nM for TACE.
GI254023X is a potent and selective ADAM10 metalloproteinase inhibitor.
GI254023X blocks ADAM10 (ADAM metallopeptidase domain 10) activity and decreases human leukocyte antigen (HLA)-mediated cytotoxicity and cleavage of extracellular E-cadherin in epithelial and endothelial cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?