Przejdź do
SML0808
JIB-04
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-N-(5-Chloro-pyridin-2-yl)-N′-(phenyl-pyridin-2-yl-methylene)-hydrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cnc(cc1)N\N=C(\c3ncccc3)/c2ccccc2
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
InChI key
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Application
JIB-04 has been used in sulforhodamine B cell growth assay. It has also been used as a control to determine the inhibitory action of ML324 on KDM4A (histone lysine demethylase 4A).
Biochem/physiol Actions
JIB-04 is a selective inihibitor of Jumonji demethylases without inhibiting other α-ketoglutarate-dependent hydroxylases or histone-modifying enzymes including amine oxidase LSD1 (also known as KDM1A), which demethylates histone lysines. JIB-04 is a pan-inhibitor of Jumonji demethylases with JARID1A (KDM5A) being the most sensitive (IC50=230 nM) followed by JMJD2D (IC50=290 nM) and JMJD3 (KDM6B) and JMJD2C (KDM4C) more resistant (IC50 855 and 1100 nM, respectively). JIB-04 selectively inhibited viability of several human cancer cell lines with little toxicity towards normal cells, and also diminished tumor growth in two separate xenograft mouse models.
JIB-04 is a selective inihibitor of Jumonji demethylases.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)