Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
Nazwa produktu
MHY1485, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)Nc2nc(nc(n2)N4CCOCC4)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H21N7O4/c25-24(26)14-3-1-13(2-4-14)18-15-19-16(22-5-9-27-10-6-22)21-17(20-15)23-7-11-28-12-8-23/h1-4H,5-12H2,(H,18,19,20,21)
InChI key
MSSXBKQZZINCRI-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study the effect of mammalian target of rapamycin mTOR signalling on in vitro O-GlcNAcylation
- to inhibit autophagy
- as a mTOR agonist to demonstrate that the O-linked N-acetylglucosamine transferase- RNA helicase p68 (OGT-DDX5) axis regulates colorectal cancer cell proliferation and metastasis
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥14 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble |
| color white to beige | color white to tan | color off-white | color yellow to orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MHY1485
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?