Przejdź do
SML0829
Dermorphin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H50N8O10 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
802.87 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Aby zapytać o ten produkt SML0829, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dermorphin is an opioid receptor that has a D-amino acid residue in their sequence. This is liberated from a biosynthetic precursor having several copies of dermorphin with the L-isomer only.
Biochem/physiol Actions
Dermorphin is a natural opioid originally isolated from the skin of South American frogs Dermophin has high selectivity as a μ-Opioid receptor (MOR) agonist and is 30–40 times more potent than morphine.
Dermorphin is a natural opioid with high potency and selectivity as a μ-Opioid receptor (MOR) agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)