Przejdź do
SML0836
ML297
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(3,4-Difluorophenyl)-3-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)urea, CID 56642816, VU0456810
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14F2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2[n](nc(c2)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C17H14F2N4O/c1-11-9-16(23(22-11)13-5-3-2-4-6-13)21-17(24)20-12-7-8-14(18)15(19)10-12/h2-10H,1H3,(H2,20,21,24)
InChI key
IEKSMUSSYJUQMY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML297 (VU0456810) is a potent and selective activator of the GIRK potassium channel.
ML297 (VU0456810) is the first potent and selective activator of the GIRK potassium channel. The G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channels (GIRKs 1-4) are widely distributed broadly in the central nervous system (GIRKs 1-3) and also found in the heart (GIRK-4). ML297 activates GIRK channels containing a GIRK1 subunit, and does not activate channels without a GIRK1 subunit or the closely related potassium channel Kir2.1 or voltage-gated potassium channels. ML297 has been shown to activate GIRK1/2 with a potency of ~160 nM and also to activate GIRK channels comprising of GIRK1/3 and GIRK1/4 subunit combinations. ML297 was active in two in vivo models of epilepsy, and showed equal or greater efficacy than the anti-seizure medication, sodium valproate.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0524
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)