Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H28N6O2 · 2CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.82
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Staphyloccocus UPPS Inhibitor methanesulfonate is a potent inhibitor of the bacteria enzyme undecaprenyl diphosphate synthase (UPPS).
Staphyloccocus UPPS Inhibitor methanesulfonate is a potent inhibitor of the bacteria enzyme undecaprenyl diphosphate synthase (UPPS). Staphyloccocus UPPS Inhibitor kills both wild type and methicillin-resitant strains of Staphylococcus aureus (MRSA). Staphyloccocus UPPS Inhibitor protects mice from death after infection with MRSA.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?