Przejdź do
SML0848
LM22A-4
≥98% (HPLC), Potent TrkB agonist, powder
Synonim(y):
N1,N3,N5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LM22A-4, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCO)C(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)NCCO)C(=O)NCCO
InChI
1S/C15H21N3O6/c19-4-1-16-13(22)10-7-11(14(23)17-2-5-20)9-12(8-10)15(24)18-3-6-21/h7-9,19-21H,1-6H2,(H,16,22)(H,17,23)(H,18,24)
InChI key
RGWJKANXFYJKHN-UHFFFAOYSA-N
Application
LM22A-4 has been used as a component of dissociation medium for mouse embryonic stem cells (mESC) and human embryonic stem (hESC) aggregates.
Biochem/physiol Actions
LM22A-4 is a partial agonist of TrkB, a brain-derived neurotrophic factor (BDNF) receptor. In binding assays, LM22A-4 displaces BDNF with an IC50 of 47 nM. The compound restores TrkB phosphorylation and respiratory function in a mouse model of Rett syndrome.
LM22A-4 is a partial agonist of TrkB.
LM22A-4 is a non-peptide and shares similarity with brain-derived neurotrophic factor (BDNF), especially in the loop2 region. It improves oligodendroglia density and favors myelin repair. LM22A-4 elevates the expression of protein kinase B (PKB or Akt) and extracellular signal-regulated kinases (ERKs). LM22A-4 elicits neuroprotection in spinal cord injury (SCI) by deregulating the cleaved-caspase-3 and favoring B-cell lymphoma 2(Bcl-2) expression.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2461
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
faint blue to green
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)