Przejdź do
SML0856
AT-56
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene-1-[4-(2H-tetrazol-5-yl)-butyl]-piperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.52
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1nnnc1CCCCN2CCC(=C3c4c(cccc4)C=Cc5c3cccc5)CC2
InChI
1S/C25H27N5/c1-3-9-22-19(7-1)12-13-20-8-2-4-10-23(20)25(22)21-14-17-30(18-15-21)16-6-5-11-24-26-28-29-27-24/h1-4,7-10,12-13H,5-6,11,14-18H2,(H,26,27,28,29)
InChI key
LQNGMDUIRLSESZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AT-56 is a selective orally active inhibitor of lipocalin-type prostaglandin D synthase (L-PGDS), one of two synthases involved in the production of Prostaglandin D2 (PGD2) from arachidonic acid. PGD2 is a lipid signaling molecule, which activates two receptors, DP1 involved in centrally mediated processes such as sleep and pain, and DP2 involved and inflammation. The two PGD synthases involved in its synthesis are hematopoietic (H-PDGS) and lipocalin-type (L-PGDS), which acts to form PGD2 in the CNS and other systems but not in inflammatory cells/tissues. AT-56 binds competitively at the enzyme′s catalytic pocket, and has no effect on the production of other PGs or H-PDGS-catalyzed PDG2. AT-56 inhibited PGD2 production by L-PGDS-expressing human TE-671 cells with an IC50 value of 3 μM without affecting production of PGE2 and PGF2, but had no effect on the PGD2 production by H-PGDS-expressing human megakaryocytes.
AT-56 is a selective orally active inhibitor of lipocalin-type prostaglandin D synthase (L-PGDS).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)