Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0873, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(NC(=O)C(=Cc3cc(ccc3)OCc4cc(ccc4)C)C2=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2O3/c1-17-7-5-9-19(13-17)16-29-21-12-6-8-18(14-21)15-22-23(27)25-26(24(22)28)20-10-3-2-4-11-20/h2-15H,16H2,1H3,(H,25,27)
InChI key
ITMLWGWTDWJSRZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Y16 blocks the binding of LARG, a DBL-family Rho guanine nucleotide exchange factor, with Rho (Kd = 80 nM). Y16 specifically inhibits LARG catalyzed activation of RhoA and RhoA signaling pathways. Y16 blocks the growth and migration of MCF7 breast cancer cells.
Y16 blocks the binding of LARG, a DBL-family Rho guanine nucleotide exchange factor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GTP Binding Proteins (Low Molecular Weight) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Product is a racemic mixture of E/Z isomers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?