Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19BFNO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
HA155 is a potent and selective autotaxin inhibitor, which potently blocks thrombin-induced lysophosphatidic acid (LPA) secretion in platelets.
HA155 is a potent and selective autotaxin inhibitor.
Other Notes
Light sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze | storage condition - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?