Przejdź do
SML0937
Darunavir
≥98% (HPLC), HIV protease inhibitor, powder
Synonim(y):
TMC-114, UIC-94017, [(1R,5S,6R)-2,8-dioxabicyclo[3.3.0]oct-6-yl] N-[(2S,3R)-4- [(4-aminophenyl)sulfonyl- (2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenyl- butan-2-yl]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37N3O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.66
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Darunavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@H](OC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@@H](CN(S(C3=CC=C(N)C=C3)(=O)=O)CC(C)C)O)=O)CO4)[C@]4([H])OCC1
InChI
1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1
InChI key
CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
Biochem/physiol Actions
Darunavir is a HIV protease inhibitor; antiretroviral.
Darunavir is a second-generation antiviral HIV protease inhibitor with broad spectrum activity.
Darunavir has been sanctioned by the food and drug administration (FDA) as the first treatment of drug-resistant human immunodeficiency virus (HIV).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)