Przejdź do
SML0962
M-110
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[3-(4-Morpholinyl)propyl]amino]-4-pyridinecarboxylic acid 2-[1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)propylidene]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28ClN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1462,00 zł
Cena katalogowa1720,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
M-110 is a highly isoform-selective, cell permeable and potent ATP-competitive inhibitor of the PIM kinase family that prefers PIM-3. M-110 is an inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that act downstream of the symb-catenin destruction complex to inhibit both Wnt-induced and cancer associated constitutive Wnt signaling via destabilization of β-catenin. The compound chelates iron in vitro and in intact cells. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM, with no activity on normal human peripheral blood mononuclear cells up to 40 μM.
M-110 is a highly isoform-selective, cell permeable and potent ATP-competitive inhibitor of the PIM kinase family that prefers PIM-3. M-110 is an inhibitor of Wnt/β-catenin signaling.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)