Przejdź do
SML0978
ML291
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CID52940465, N-(4-((4-Chloropiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-5-nitrofuran-2-carboxamide, SID134228465
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClN3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.83
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0978, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response ( UPR) EC50 = 762 nM) with 105-fold selectivity over activation of the adaptive UPR pathway. ML291 induces apoptosis in wild-type mouse embryonic fibroblasts (MEFs), but not in CHOP KO MEFs.
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)