Przejdź do
SML0979
Bantag-1 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-Phe-His-4-amino-5-cyclohexyl-2,4,5-trideoxypentonyl-Leu-(3-dimethylamino) benzylamide N-methylammonium trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H73N8O7 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
874.14 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
General description
Bantag-1 is a peptide-antagonist. It is soluble in aqueous solutions.
Biochem/physiol Actions
Bantag-1 is a very specific, high affinity antagonist of the orphan GPCR Bombesin receptor subtype-3 (BRS-3).
Bantag-1 is a very specific, high affinity antagonist of the orphan GPCR Bombesin receptor subtype-3 (BRS-3). The binding affinity of Bantag-1 in BRS-3 expressing cells is 1.3 nM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2601
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)