Przejdź do
SML0990
JW651
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18Cl2F6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N3CCN(C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=O)CC3)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2F6N2O2/c22-15-5-1-13(2-6-15)17(14-3-7-16(23)8-4-14)30-9-11-31(12-10-30)19(32)33-18(20(24,25)26)21(27,28)29/h1-8,17-18H,9-12H2
InChI key
UPIHQFKOCOKGEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JW651 is a potent selective inhibitor of MAGL, the enzyme predominantly responsible for the degradation of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). JW651 inhibited mouse MAGL with an IC50 ~38 nM compared to 10,380 for ABHD6, a serine hydrolase that acts as an alternative hydrolase of 2-AG and >100,000 for FAAH, the hydrolase that degrades the endocannabinoid anandamide (AEA). JW651 was used as the MAGL inhibitor along with JW912, a fluorescent inihibitor of both MAGL and ABHD6.
JW651 is a potent selective inhibitor of MAGL; active in vivo.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENA580349488
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)