Przejdź do
SML1013
PRT4165
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(3-Pyridinylmethylene)-1H-indene-1,3(2H)-dione; 2-(3-Pyridylmethylene)-1,3-indandione, NSC 600157
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=CC3=CN=CC=C3
InChI
1S/C15H9NO2/c17-14-11-5-1-2-6-12(11)15(18)13(14)8-10-4-3-7-16-9-10/h1-9H
InChI key
OMHZFEWYVFWVLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro. PRT4165 inhibits the in vitro histone H2A E3 ubiquitin ligase activity of PRC1 components RING1, RNF2, and a BMI1/RNF2 complex. PRT4165 also inhibits DNA double-strand breaks induced ubiquitylation of histone H2AX.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)