Przejdź do
SML1023
Flucloxacillin sodium
≥95% (HPLC), β-lactam antibiotic, powder
Synonim(y):
(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium, BRL 2039 sodium, FK 900 sodium, Floxacillin sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16ClFN3O5S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
217-428-0
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Flucloxacillin sodium, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Fc1c(c(ccc1)Cl)c2n[o]c(c2\C(=N\[C@H]3[C@H]4SC([C@@H](N4C3=O)C(=O)O)(C)C)\[O-])C
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
InChI key
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
General description
Flucloxacillin sodium, a sodium salt of flucloxacillin, is a member of the penicillin class.
Application
Flucloxacillin sodium has been used as a β-lactam antibiotic to study its effects on methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ΔfloA mutant.
Biochem/physiol Actions
Flucloxacillin is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic used to treat Gram-positive bacterial infections. Flucloxacillin induces cholestatic liver damage.
Flucloxacillin is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic.
Flucloxacillin exhibits antimicrobial property.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32353BP158F0150000
description
≥95% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flucloxacillin sodium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How long can we keep the reconstituted compound in water at -20°C ?
    1 answer
    1. We have not studied shelf life & stability of product SML1023.  Therefore, it is safer to make up and use once immediately. 