Przejdź do
SML1045
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho Kinase inhibitor
Synonim(y):
N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
888,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thiazovivin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to beige to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)C(=O)NCc3ccccc3)Nc2ncncc2
InChI
1S/C15H13N5OS/c21-14(17-8-11-4-2-1-3-5-11)12-9-22-15(19-12)20-13-6-7-16-10-18-13/h1-7,9-10H,8H2,(H,17,21)(H,16,18,19,20)
InChI key
DOBKQCZBPPCLEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiazovivin has been used in the generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) and induced neural stem cells (iNSCs) from human urine cells. It has also been used to study the the effect of pro-fibrotic inhibition on cardiac reprogramming.
Biochem/physiol Actions
Thiazovivin is a Rho Kinase (ROCK) inhibitor that promotes the transformation of fibroblasts into stem cells with a 200-fold efficiency over the classic method when used in combination with ALK5 inhibitor SB-431542 (S4317) and MEK inhibitor PD-0325901 (PZ0162). Thiazovivin stabilizes E-cadherin on the cell surface, necessary for human embryonic stem cell survival in culture. When human embryonic stem cells are cut out from the colony, this key protein is disrupted and then internalized within the cell. Without e-cadherin on the cell surface, cell signaling between the cells and their environment is disrupted and the cells quickly die.
Thiazovivin is a Rho Kinase (ROCK) inhibitor.
Thiazovivin is an inhibitor of Rho associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK). In vitro studies prove that thiazovivin is efficient in stimulating better morphology, expression of ionic transporter and protein involved in cell adhesion.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7068D937803117057001
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), white, powder
description
powder, ≥95%
description
from bovine serum
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
ethanol: insoluble, 1 M HCl: soluble
solubility
-
color
, white to beige to brown
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)