Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł 1615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(c(cn1)Cc2cc(c(cc2)OCc3ccc(cc3)OC)OC)N
InChI
1S/C20H22N4O3/c1-25-16-6-3-13(4-7-16)12-27-17-8-5-14(10-18(17)26-2)9-15-11-23-20(22)24-19(15)21/h3-8,10-11H,9,12H2,1-2H3,(H4,21,22,23,24)
InChI key
MYQAUKPBNJWPIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 0.010 mL, clear, colorless |
| color white to beige | color white | color white to off-white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?