Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29ClN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)N[C@@H](CC4CCCC4)C(=O)NC3CC3)CNc2c(ncc(c2)Cl)C
InChI
1S/C23H29ClN4O2S/c1-14-19(11-16(24)12-25-14)26-13-18-8-9-21(31-18)23(30)28-20(10-15-4-2-3-5-15)22(29)27-17-6-7-17/h8-9,11-12,15,17,20,26H,2-7,10,13H2,1H3,(H,27,29)(H,28,30)/t20-/m0/s1
InChI key
IVDUVEGCMXCMSO-FQEVSTJZSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2830371 is an orally active allosteric inhibitor of wild-type p53-induced phosphatase (Wip1).
GSK2830371 is an orally active allosteric inhibitor of wild-type p53-induced phosphatase (Wip1, also known as PPM1D/ PP2Cδ), an oncogenic type 2C serine/threonine phosphatase that negatively regulates key proteins in the DNA damage–response pathway. GSK2830371 is selective for Wip1 with an IC50 of 6 nM against Wip1 compared to >10 μM IC50 for PPM1A & PPM1K, and >30 μM IC50 for 22 other phosphatases tested. GSK2830371 is believed to interact with the flap subdomain located near the Wip1 catalytic site, a feature that distinguishes Wip1 from other members of the protein phosphatase 2C (PP2C) family. GSK2830371 increased phosphorylation of Wip1 substrates and caused growth inhibition in both hematopoietic tumor cell lines and Wip1-amplified breast tumor cells harboring wild-type TP53.
GSK2830371 prevents the development of neuroblastoma by stimulating cell death mediated by Chk2 (checkpoint kinase 2)/p53. In neuroblastoma (NB) cell lines, GSK2830371 increased the cytotoxicity stimulated by doxorubicin- (Dox) and etoposide- (VP-16). It also blocks the capability of a subset of NB cells in multiplication and colony formation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?