Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł 588,20 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
588,20 zł
Cena katalogowa692,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3c(c(c(cc3)O)O)O)=O)cccc2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-9(14(18)15(10)19)13-7-11(17)8-3-1-2-4-12(8)20-13/h1-7,16,18-19H
InChI key
JJAXTFSPCLZPIW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-D08 has been used as a small ubiquitin-like modifier (SUMO)ylation inhibitor.
Biochem/physiol Actions
2-D08 is a potent and cell-permeable inhibitor of sumoylation that block the transfer of SUMO (small ubiquitin-like modifier) from the E2 enzyme (Ubc9) thioester conjugate to the substrate.
2-D08 is a potent and cell-permeable inhibitor of sumoylation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?