Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(N\N=C\c1c(cc(cc1)O)O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17N3O2S/c1-12(2,3)14-11(18)15-13-7-8-4-5-9(16)6-10(8)17/h4-7,16-17H,1-3H3,(H2,14,15,18)/b13-7+
InChI key
LTFUAYRGVLQXKC-NTUHNPAUSA-N
Biochem/physiol Actions
IMM-01 is an agonist of the mammalian Diaphanous (mDia)-related formins that triggers actin assembly and microtubule stabilization, serum response factor-mediated gene expression, cell-cycle arrest, and apoptosis. IMM-01 inhibits DID–DAD binding, which in turn activates mDia family of formins in cells. IMM-01 slows tumor growth in a mouse xenograft model of colon cancer.
IMM-01 is an agonist of the mammalian Diaphanous (mDia)-related formins that triggers actin assembly.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?