Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 653,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł 2218,50 zł |
Informacje o tej pozycji
653,00 zł
Nazwa produktu
BMS-195614, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CC=C(C2=CN=C(C=CC=C3)C3=C2)C4=C1C=CC(C(NC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=C4
InChI
1S/C29H24N2O3/c1-29(2)14-13-23(21-15-19-5-3-4-6-26(19)30-17-21)24-16-20(9-12-25(24)29)27(32)31-22-10-7-18(8-11-22)28(33)34/h3-13,15-17H,14H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
WGLMBRZXZDAQHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color light yellow to yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?