Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12Cl2N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(C2=NC(N)=NC(NC3CC3)=C2)=C1Cl.Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N4.ClH/c14-9-3-1-2-8(12(9)15)10-6-11(17-7-4-5-7)19-13(16)18-10;/h1-3,6-7H,4-5H2,(H3,16,17,18,19);1H
InChI key
FBHMEHNWFXCSKE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TH588 is a potent inhibitor of human 7,8-Dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1) with an IC50 value of 5 nM and good metabolic stability. MTH1 hydrolyzes oxidized purine nucleoside triphosphates that might otherwise be incorporated into DNA/RNA and contribute to DNA damage. MTH1 removal of oxidized nucleotides that result from increased levels of reactive oxygen species (ROS) in fast-proliferating cancer cells helps protect cancer cells from proliferative stress and prevent cancer cell death. TH588 is considered a new target for cancer therapy. TH588 is highly selective towards MTH1, with no relevant inhibition of other members of the nudix protein family or a panel of 87 enzymes, GPCRs, kinases, ion channels and transporter. TH588 has been shown to selectively kill a variety of cancer cell lines and with in vivo activity shown for TH588 in SW480 colorectal and MCF7 breast tumour xenografts.
TH588 is a potent inhibitor of human 7,8-Dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description - |
| form powder | form powder | form powder | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to light brown | color white to beige | color white to very dark brown | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?