Przejdź do
SML1097
BC8-15
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(3-Ethyl-1,2,4-triazolo[4,3-c]quinazolin-5-yl)amino]-benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.34
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1097, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=NN=C2N1C(NC3=CC=CC(C(O)=O)=C3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C18H15N5O2/c1-2-15-21-22-16-13-8-3-4-9-14(13)20-18(23(15)16)19-12-7-5-6-11(10-12)17(24)25/h3-10H,2H2,1H3,(H,19,20)(H,24,25)
InChI key
INDKHRIZOIEPIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BC8-15 is a potent PDE4/8 inhibitor that elevates steroidogenesis in mouse Leydig cells.
BC8-15 is a potent PDE4/8 inhibitor.
BC8-15 has the ability to block PDE8A (phosphodiesterase 8A) and PDE4A (phosphodiesterase 4A) with IC50 values of 280 and 220 nM. It helps to increase the synthesis of the steroid from both primary Leydig cells and MA-10 cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)