Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N4O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
NMS-873, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(OCC2=NN=C(SC3CCCC3)N2C4=CN=CC=C4)=CC=C1C5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C5
InChI
1S/C27H28N4O3S2/c1-19-16-22(11-14-25(19)20-9-12-24(13-10-20)36(2,32)33)34-18-26-29-30-27(35-23-7-3-4-8-23)31(26)21-6-5-15-28-17-21/h5-6,9-17,23H,3-4,7-8,18H2,1-2H3
InChI key
UJGTUKMAJVCBIS-UHFFFAOYSA-N
Application
MS-873 has been used as an allosteric inhibitor of ATPase valosin-containing protein (VCP)/p97.
Biochem/physiol Actions
NMS-873 is a selective allosteric non–ATP-competitive inhibitor of the AAA ATPase family member valosine containing protein (VCP), also known as p97 (VCP/p97), an integral component of the ubiquitin fusion degradation (UFD) pathway. VCP/p97 plays a role in degradation of misfolded proteins, Golgi membrane reassembly, membrane transport, myofibril assembly, autophagosome maturation, and cell division, and is overexpressed in many tumor types. NMS-873 is the most potent and specific VCP inhibitor described to date. NMS-873 has an IC50 of 30 nM for VCP/p97 compared to IC50 >10 μM against all of the AAA ATPases, HSP90 or the 53 kinases analyzed. NMS-873 inhibited proliferation of HCT116 cancer cell line cells with an IC50 value of 400 nM.
NMS-873 is a selective allosteric non–ATP-competitive inhibitor of the AAA ATPase family member valosine containing protein (VCP), also known as p97 (VCP/p97).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?