Przejdź do
SML1141
Solasodine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Solancarpidine, Solasod-5-en-3β-ol, Solasod-5-en-3β-ol (7CI,8CI), (-)-Solasodine, (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-ol, NSC 178260, NSC 179187, Purapuridine, Solasodin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.64
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-774-2
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -88 to -98°, c = 0.2 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@]2(NC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C27H43NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
KWVISVAMQJWJSZ-VKROHFNGSA-N
Application
Solasodine has been used in viability assays.
Biochem/physiol Actions
Solasodine is a neuroprotective antioxidant glycoalkaloid of Solanum species. Solasodine increases superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT),and glutathione (GSH) levels, while reducing lipid peroxidation (LPO) and nitric oxide (NO) levels in the brains of ischemia/reperfusion (I/R)-injury model in rats. Also, Solasonine displayed multiple activities including, anti-cancer and leishmanicidal activities.
Solasodine is a neuroprotective antioxidant; anti-cancer; and leishmanicidal.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80004
Solasodine phyproof® Reference Substance
PHL80004
Solasodine
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solasodine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)