Przejdź do
SML1142
VU0071063
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]methyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=C2N(CC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C=N1)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C18H22N4O2/c1-18(2,3)13-8-6-12(7-9-13)10-22-11-19-15-14(22)16(23)21(5)17(24)20(15)4/h6-9,11H,10H2,1-5H3
InChI key
ZFZAIHKQJBMYLO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0071063 is a potent activator of Kir6.2/SUR1 KATP channels (EC50 = 10.3 μM). VU0071063 reversibly inhibits glucose-stimulated calcium influx in mouse β-islet cells. The compound VU0071063 has no affect on Kir6.2/SUR2A channels.
VU0071063 is a specific activator of SUR1-containing KATP channels.
VU0071063 is also known as [7-(4-(tert-butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione]. It serves as a major compound for examining β-cell physiology, KATP channel gating and a new chemical scaffold for evolving enhanced activators with medicinal chemistry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4076SML2055SML1033
VU0542270 ≥98% (HPLC)
SML4076
VU0542270
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)