Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -115 to -125°, c = 0.5 in chloroform-d
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)N2CCC[C@H]2C(NCC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
InChI key
PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems.
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems. Noopept modulates a variety of physiological functions including cognition and anxiety. Noopept significantly weakens streptozotocin-Induced diabetes in rats.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description AldrichCPR |
| form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Ethyl 5-aminoopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/106/068/a2b47e3d-7f1b-434a-8a71-60c4fe86c7ee/640/a2b47e3d-7f1b-434a-8a71-60c4fe86c7ee.png)