Przejdź do
SML1160
CD40-TRAF6 signaling inhibitor
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]-1-phenyl-2-propen-1-one, Compound 6877002
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
501,00 zł
425,85 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1334,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
425,85 zł
Cena katalogowa501,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)/C=N/C2=CC(C)=CC=C2C
InChI
1S/C16H15NO/c1-12-8-9-13(2)15(10-12)17-11-16(18)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,1-2H3/b17-11+
InChI key
WIFPLULEUNBSTE-GZTJUZNOSA-N
Application
CD40-TRAF6 signaling inhibitor has been used to treat human embryonic kidney (HEK)-293T cells to test its inhibitory effect on the tumor necrosis factor receptor (TNFR)-associated factor 6 (TRAF6) leading to subsequent abrogation of (P2RY6)-dependent nuclear factor kappa B (NF-κB).
Biochem/physiol Actions
CD40-TRAF6 signaling inhibitor is a small molecule that binds to TRAF6, blocking interactions with CD40.
CD40-TRAF6 signaling inhibitor is a small molecule that binds to TRAF6, blocking interactions with CD40. The compound inhibits CD40-induced production of IL-1b and IL-6 in primary macrophages. The compound reduces insulin resistance and adipose tissue inflammation in a mouse diet induced obesity model.
CD40-TRAF6 (cluster of differentiation 40-TNF receptor associated factor) signaling is recognized as an effective target in treating vascular disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU046421SAB3500377HPA020599
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Traf6
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)