Przejdź do
SML1172
FFN102
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2-Amino-ethyl)-6-chloro-7-hydroxy-chromen-2-one trifluoroacetate, 4-(2-Aminoethyl)-6-chloro-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one trifluoroacetate, Mini 102, Mini102
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10ClNO3 · CF3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(O)=O.NCCC(C1=CC(Cl)=C(O)C=C1O2)=CC2=O
InChI
1S/C11H10ClNO3.C2HF3O2/c12-8-4-7-6(1-2-13)3-11(15)16-10(7)5-9(8)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,14H,1-2,13H2;(H,6,7)
InChI key
OGHPXKAKVMJGQH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FFN102 is a pH-responsive fluorescent false neurotransmitter that acts as a dopamine transporter substrate (DAT) and also a substrate for vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
FFN102 is a pH-responsive fluorescent false neurotransmitter that acts as a dopamine transporter substrate (DAT) and also a substrate for vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2). FFN102 selectively labels dopamine cell bodies and dendrites in ventral midbrain and dopaminergic synaptic terminals in dorsal striatum. Its greater fluorescence emission in neutral than acidic environments allows the visualization of dopamine release at individual presynaptic terminals and in situ pH measurement of catecholamine secretory vesicles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F9932AB2231AB1766
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)