Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H5F6N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc2[n]3c(nc(c3)c4nnc[o]4)ccc2c(c1)C(F)(F)F
InChI key
GRHYZVJEXKTJOS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RO8191 is a potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2).
RO8191 is an orally available, potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2). RO8191 suppresses HCV replication without inducing host cell toxicity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description targeting mouse Ifnar2 | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| form powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?