This product is soluble in water, as well as aqueous buffers. Solutions are stable for up to three months in working aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. A product datasheet is not available at this time.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.335 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N10O13P2 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
674.41 (free acid basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2′,3′-cGAMP sodium salt, ≥98% (HPLC)
description
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3COP5(O)=O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
InChI key
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
2′,3′-cGAMP (cyclic [G(2′,5′)pA(3′,5′)p]) is the natural agonist for the STING (STimulator of INterferon Genes) pathway, discovered to be a pathway for antiviral innate immunity. 2′3′-cGAMP is a second messenger produced in mammalian cells by the cytosolic DNA sensor cGAS (cGAMP synthase) to activate innate immune responses by binding to STING and initiating an interferon response. The affinity of 2′3′-cGAMP for human STING is much higher than that of the bacterial 3′3′-cyclic dinucleotides (CDNs), with a Kd of 4.59 nM compared to >1 μM for bacterial 3′3′-CDNs.
2′,3′-cGAMP is the natural agonist for the hSTING; second messenger cyclic dinucleotide.
Preparation Note
2′,3′-cGAMP is soluble in water and aqueous buffers (>> 5 mM, limits have not been determined).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Where can we find information regarding preparation of this product? What do we use to dissolve it? How do we prepare the item? Are there any instructions available?