Przejdź do
SML1238
Ertapenem sodium
≥90% (HPLC), powder, carbopenem antibiotic
Synonim(y):
(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium, ZD-443 sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N3O7S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.50
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ertapenem sodium, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].S([C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cc(ccc4)C(=O)[O-])C1=C(N2[C@H]([C@H]1C)[C@H](C2=O)[C@H](O)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H25N3O7S.Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
InChI key
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Application
Ertapenem sodium has been used as a carbapenem in the NitroSpeed-Carba NP test in minimum inhibitory concentration (MIC) testing for differentiation of carbapenemases in Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa. It has also been used as an antibiotic to study its effects on the survival of septic mice.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum carbopenem antibiotic
Ertapenem is a broad spectrum carbopenem antibiotic. Ertapenem is active against both gram-positive and gram-negative bacteria. Ertapenem shows an extended duration of action in vivo due to its reversible binding to serum protein.
Ertapenem sodium exhibits its activity against several aerobic and anaerobic microorganisms and is more resistant to β-lactamase enzymes. It has been studied in the treatment of several infectious diseases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM45995
description
≥90% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
color
white to yellow
color
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)