Przejdź do
SML1243
Pyr10
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-4-methyl-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13F6N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI key
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyr10 is a novel, selective inhibitor of the transient receptor potential channel TRPC3.
Pyr10 is a novel, selective inhibitor of the transient receptor potential channel TRPC3. Pyr10 blocks carbachol-induced calcium entry into TRPC3-transfected HEK293 cells (IC50 = 0.72 μM), with significantly lower activity against STIM1/Orai1 mediated release of calcium from endoplasmic reticulum (store operated calcium entry) in BRL-2H3 cells (IC50 = 13.08 μM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
648494T5067MABN748
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
clone 10H6, from mouse
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid, semisolid
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white, orange-brown
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)