Przejdź do
SML1259
GSK2194069
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-4-(4-(Benzofuran-5-yl)phenyl)-3-((1-(cyclopropanecarbonyl)pyrrolidin-3-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
912,00 zł
775,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
775,20 zł
Cena katalogowa912,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1CC1)N2CC[C@@H](CC(N3C4=CC=C(C5=CC=C(OC=C6)C6=C5)C=C4)=NNC3=O)C2
InChI
1S/C25H24N4O3/c30-24(18-1-2-18)28-11-9-16(15-28)13-23-26-27-25(31)29(23)21-6-3-17(4-7-21)19-5-8-22-20(14-19)10-12-32-22/h3-8,10,12,14,16,18H,1-2,9,11,13,15H2,(H,27,31)/t16-/m0/s1
InChI key
AQTPWCUIYUOEMG-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2194069 is a fatty acid synthase (FAS) inhibitor.
GSK2194069 is a fatty acid synthase (FAS) inhibitor. GSK2194069 is a potent and specific inhibitor of the β-ketoacyl reductase (KR) activity of hFAS with an IC50 of 7.7 ± 4.1 nM for the overall hFAS reaction. FAS is upregulated in some cancers, including prostate cancer. GSK2194069 was found to inhibit tumour growth in prostate cancer C42b cell xenografts generated in Nod-SCID-gamma mice. Cellular FAS inhibition reduced cell growth were also demonstrated in non-small-cell lung (A549) cancer cell lines with an average EC50 of 15 ± 0.5 nM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3281SML0942SML2770
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)