Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C(N=C(C)C=C4)=C4C=C3)=CC=C1OCC
InChI
1S/C25H25N3O2/c1-4-30-21-13-11-19(15-16(21)2)23(28-22-7-5-6-14-26-22)20-12-10-18-9-8-17(3)27-24(18)25(20)29/h5-15,23,29H,4H2,1-3H3,(H,26,28)
InChI key
CYNZBLNMIJNBSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
HLM006474 is a pan-E2F transcription factor inhibitor.
HLM006474 is a pan-E2F transcription factor inhibitor. E2F s part of the CDK/Rb/E2F pathway. When phosphorylated by CDKs, the tumor suppressor retinoblastoma protein (Rb) is inactivated, releasing E2Fs and allowing cell cycle progression. HLM006474 inhibited DNA-binding of all E2F complexes and down-regulated expression of E2F4 protein. HLM006474 induced apoptosis of A375 melanoma cells and synergized with paclitaxel in lung cancer cell lines.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?