Przejdź do
SML1264
Rosuvastatin calcium
≥98% (HPLC), HMG-CoA reductase inhibitor, powder
Synonim(y):
(E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrim idin-5-yl]-(3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid, calcium salt (2:1), Rosuvastatin hemicalcium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27FN3O6S · 0.5 Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rosuvastatin calcium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +12 to +18°, c = 1 in methanol: water (1:1)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].Fc3ccc(cc3)c4nc(nc(c4\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C.Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
InChI key
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
General description
Rosuvastatin calcium (ROS) has a molecular mass of 1001.14. ROS is a member of the "statins" group and is a 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor.
Application
Rosuvastatin calcium has been used to determine the effect of the treatment with SIM, rosuvastatin or PRA on cholesterol and HMGCR levels in HeLa cells and to evaluate the in vivo effects of statins on glucose homeostasis.
Biochem/physiol Actions
Rosuvastatin calcium is a HMG-CoA reductase inhibitor.
Rosuvastatin calcium is a competitive inhibitor of hydroxymethylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonic acid, the rate-limiting step in cholesterol biosynthesis. Rosuvastatin calcium is antilipemic and is used to reduce plasma cholesterol levels and prevent cardiovascular disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001719PHR1928Y0001721
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)